Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
C1887-25G
C1887-5G
TCIAC1887-25GEA
279
EUR
TCIAC1887-25G
TCIAC1887-5G
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₄S MW: 256.07 g/mol Point de fusion: 61.1 |
Numéro MDL:
MFCD00007440 Numéro CAS: 97-08-5 EINECS: 202-558-2 ONU: 3261 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |