Imprimer
2-Chloro-5-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-nitro-5-picoline
C2022-1G C2022-5G
TCIAC2022-1GEA 33 EUR
TCIAC2022-1G TCIAC2022-5G
2-Chloro-5-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD02070020
Numéro CAS: 23056-40-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5586104a289c81657c032e08a0dbf43fc662a047&vid=5586104a289c81657c032e08a0dbf43fc662a047&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C