Imprimer
Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
C1790-1G C1790-5G
TCIAC1790-1GEA 58.3 EUR
TCIAC1790-1G TCIAC1790-5G
Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.07
Numéro MDL: MFCD00052912
Numéro CAS: 175205-54-6
ONU: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40eb8dd1f01e20ceeeb1fdef3e810b33dd45e171&vid=40eb8dd1f01e20ceeeb1fdef3e810b33dd45e171&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %