Imprimer
3-Bromo-2-naphtol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 3-Bromonaphthalen-2-ol
B3127-1G B3127-5G
TCIAB3127-1GEA 68.2 EUR
TCIAB3127-1G TCIAB3127-5G
3-Bromo-2-naphtol ≥96.0% (par GC)
3-Bromo-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇BrO
Numéro MDL: MFCD10000951
Numéro CAS: 30478-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d1cbe0501554ec840b01347d8aa51f53795bc0f&vid=3d1cbe0501554ec840b01347d8aa51f53795bc0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C