Imprimer
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2075-1G B2075-25G B2075-5G
TCIAB2075-1GEA 17.6 EUR
TCIAB2075-1G TCIAB2075-25G TCIAB2075-5G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1,786 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00129165
Numéro CAS: 364-73-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=438c771be4d3e9875ac042ddaabf555fc8ebb960&vid=438c771be4d3e9875ac042ddaabf555fc8ebb960&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %