Imprimer
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2745-25G B2745-5G
TCIAB2745-25GEA 154 EUR
TCIAB2745-25G TCIAB2745-5G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Point d'ébullition: 238 - 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71…73 °C
Numéro MDL: MFCD00143264
Numéro CAS: 105942-08-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C