Imprimer
2-Bromo-4-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2123-1G M2123-5G
TCIAM2123-1GEA 18.7 EUR
TCIAM2123-1G TCIAM2123-5G
2-Bromo-4-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrNO₄
Numéro MDL: MFCD07779271
Numéro CAS: 100959-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9ff710455a53303e3d0ca5efe0c4b56587c4b26&vid=f9ff710455a53303e3d0ca5efe0c4b56587c4b26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C