Acétate de 5-bromopentyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
5-Bromoamyl acetate, Acetic acid 5-bromoamyl ester, Acetic acid 5-bromopentyl ester
A1195-100G
A1195-25G
A1195-5G
TCIAA1195-100GEA
169
EUR
TCIAA1195-100G
TCIAA1195-25G
TCIAA1195-5G
Acétate de 5-bromopentyle ≥95.0% (par GC)
Acétate de 5-bromopentyle
Formule:
C₇H₁₃BrO₂ MW: 209.08 g/mol Point d'ébullition: 113°C |
Numéro MDL:
MFCD00039204 Numéro CAS: 15848-22-3 EINECS: 239-961-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |