Aldéhyde propionique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
P0498-25ML
P0498-500ML
TCIAP0498-25MLEA
17.6
EUR
TCIAP0498-25ML
TCIAP0498-500ML
Aldéhyde propionique ≥98.0% (par GC)
Aldéhyde propionique
Formule:
C₃H₆O Point d'ébullition: 46°C Point de fusion: -81°C Densité: 0,811 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: -37°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007020 Numéro CAS: 123-38-6 EINECS: 204-623-0 ONU: 1275 ADR: 3,II Merck Index: 14,07823 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |