Imprimer
Hexanal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0133-25ML H0133-500ML H0133-100ML
TCIAH0133-25MLEA 18.7 EUR
TCIAH0133-25ML TCIAH0133-500ML TCIAH0133-100ML
Hexanal ≥98.0% (par GC)
Hexanal
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007027
Numéro CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
ONU: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01760
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2aec04d8495cd1f2c1cad98a4df76f2e54362d&vid=1655b2bcae225c90a1fb73b235203a1df2b5b587&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %