Aldéhyde oenanthylique ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
H0025-25ML
H0025-500ML
TCIAH0025-25MLEA
17.6
EUR
TCIAH0025-25ML
TCIAH0025-500ML
Aldéhyde oenanthylique ≥95.0% (par GC)
Aldéhyde oenanthylique
Formule:
C₇H₁₄O Point d'ébullition: 155°C Point de fusion: –43 °C Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 34°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007028 Numéro CAS: 111-71-7 EINECS: 203-898-4 ONU: 3056 ADR: 3,III Merck Index: 14,04658 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |