Imprimer
2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0957-25ML B0957-500ML B0957-100ML
TCIAB0957-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0957-25ML TCIAB0957-500ML TCIAB0957-100ML
2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Point d'ébullition: 67°C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000214
Numéro CAS: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=082a4a331b1e17b9849f92ed506aff2762ca5fd0&vid=b1974fde73c4f6f71fa7926d886148863bc44c23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %