Imprimer
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1240-25G B1240-5G
TCIAB1240-25GEA 115 EUR
TCIAB1240-25G TCIAB1240-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone ≥95.0% (par GC)
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone
Formule: BrH₂CC(O)CF₃
Point d'ébullition: 88°C
Densité: 1,8389 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039237
Numéro CAS: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6593ed9b806da411ecfe07c8a46e08c3e66c8db5&vid=b2f3b892dd0df8c0f152480ad3c6cdffe20a12f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %