Imprimer
Bromotrichlorométhane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0662-25G B0662-500G
TCIAB0662-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0662-25G TCIAB0662-500G
Bromotrichlorométhane ≥98.0% (par GC)
Bromotrichlorométhane
Formule: BrCl₃C
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000783
Numéro CAS: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef6e36eaf3a0a15f1fa40a266911ce19e5e6ac5&vid=25499f34c9cc42d8624ed6f4d727fde1f7b0d216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %