Tétrabromure de carbone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T0038-25G
T0038-500G
T0038-100G
TCIAT0038-25GEA
18.7
EUR
TCIAT0038-25G
TCIAT0038-500G
TCIAT0038-100G
Tétrabromure de carbone ≥99.0% (par GC)
Tétrabromure de carbone
Formule:
Br₄C Point d'ébullition: 190°C Point de fusion: 90…92 °C Densité: 3,42 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000117 Numéro CAS: 558-13-4 EINECS: 209-189-6 ONU: 2516 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |