Imprimer
1-Bromopropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Solvent 38, n-Propyl bromide
B0638-25G B0638-500G
TCIAB0638-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0638-25G TCIAB0638-500G
1-Bromopropane ≥98.0% (par GC)
1-Bromopropane
Formule: BrH₂CCH₂CH₃
MW: 122.99 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point de fusion: –110°C
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000254
Numéro CAS: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
ONU: 2344
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07845
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %