Imprimer
1,3-Dibromopropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0202-25G D0202-500G D0202-100G
TCIAD0202-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0202-25G TCIAD0202-500G TCIAD0202-100G
1,3-Dibromopropane ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromopropane
Formule: BrH₂CCH₂CH₂Br
MW: 201.89 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: -34
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000255
Numéro CAS: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
ONU: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 14,09713
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef45c0b88630ae5d1263c3e489c22c0ab72fd70e&vid=71cf51d218ea747f6c9bde1c74d02053a6031021&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %