1,2-Dibromopropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D0203-25G
D0203-500G
TCIAD0203-25GEA
33
EUR
TCIAD0203-25G
TCIAD0203-500G
1,2-Dibromopropane ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromopropane
Formule:
BrH₂CBrCHCH₃ Point d'ébullition: 141°C Point de fusion: –55 °C Densité: 1,932 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 50°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000148 Numéro CAS: 78-75-1 EINECS: 201-139-1 ONU: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,07853 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |