Imprimer
9,10-Dihydroanthracène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0549-25G D0549-100G
TCIAD0549-25GEA 67.1 EUR
TCIAD0549-25G TCIAD0549-100G
9,10-Dihydroanthracène ≥98.0% (par GC)
9,10-Dihydroanthracène
Formule: C₁₄H₁₂
MW: 180.25 g/mol
Point d'ébullition: 313°C
Numéro MDL: MFCD00001239
Numéro CAS: 613-31-0
EINECS: 210-336-1
ONU: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=085ea678fce7b4e4495d281469638fb886f2e725&vid=085ea678fce7b4e4495d281469638fb886f2e725&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency