Imprimer
(R)-(-)-sec-Butylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B2917-1G B2917-100MG
TCIAB2917-1GEA 136 EUR
TCIAB2917-1G TCIAB2917-100MG
(R)-(-)-sec-Butylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-sec-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
Point d'ébullition: 63°C
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0,725 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064416
Numéro CAS: 13250-12-9
EINECS: 236-232-6
ONU: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01544
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c70bf7ee60995ae3076f3ecd5e215215bc179d3d&vid=f8c3d1fefb79e8e45e5a96433726a07495359cd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -10.0 deg (neat)