(±)-3-Méthylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M0198-25ML
M0198-500ML
TCIAM0198-25MLEA
41.8
EUR
TCIAM0198-25ML
TCIAM0198-500ML
(±)-3-Méthylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
(±)-3-Méthylcyclohexanone
Formule:
C₇H₁₂O Point d'ébullition: 169°C Point de fusion: –73 °C Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 48°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001639 Numéro CAS: 591-24-2 EINECS: 209-710-7 ONU: 2297 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |