Imprimer
(±)-1,3-Butanediol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B0679-25G B0679-500G
TCIAB0679-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0679-25G TCIAB0679-500G
(±)-1,3-Butanediol ≥99.0% (par GC)
(±)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: < –50 °C
Densité: 1,004 to 1.006 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004554
Numéro CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 14,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1390368ce7497f4408a93d745ba3eed2652d26ca&vid=781bf8b3058f0b3b3317afcf214a9067502d3772&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %