Imprimer
(±)-3-Octanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0121-25ML O0121-500ML O0121-100ML
TCIAO0121-25MLEA 37.4 EUR
TCIAO0121-25ML TCIAO0121-500ML TCIAO0121-100ML
(±)-3-Octanol ≥98.0% (par GC)
(±)-3-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004590
Numéro CAS: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53306b86c8ffe59cb4402885bc181460869a35b0&vid=da1db8c476292949544e34b4ca69307f2dd0459f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %