Imprimer
(±)-Epichlorhydrine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
E0012-25G E0012-500G
TCIAE0012-25GEA 17.6 EUR
TCIAE0012-25G TCIAE0012-500G
(±)-Epichlorhydrine ≥99.0% (par GC)
(±)-Epichlorhydrine
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: –26°C
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
ONU: 2023
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,03611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85b8aef6117b99e28f07bb92a0c1f628d5b81c4a&vid=d4976897766e7df5413d57e65182fef6440cd13a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency