Heptane (mélange d'isomères) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
H0088-25ML
H0088-500ML
TCIAH0088-25MLEA
18.7
EUR
TCIAH0088-25ML
TCIAH0088-500ML
Heptane (mélange d'isomères) ≥99.0% (par GC)
Heptane (mélange d'isomères)
Formule:
H₃C(CH₂)₅CH₃ MW: 100.2 g/mol Point d'ébullition: 98°C Point de fusion: –91°C Point d'éclair: –2°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009544 Numéro CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 ONU: 1206 ADR: 3 II Merck Index: 14,04659 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |