Imprimer
2,4'-Difluorobenzophénone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
D1796-25G D1796-5G
TCIAD1796-25GEA 149 EUR
TCIAD1796-25G TCIAD1796-5G
2,4'-Difluorobenzophénone ≥96.0% (par GC)
2,4'-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000319
Numéro CAS: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=751921245377e0306e4641b7d45cda71987732e4&vid=751921245377e0306e4641b7d45cda71987732e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 22.0 to 28.0 deg-C