Imprimer
4,4'-Diméthoxybenzophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0765-25G D0765-500G D0765-100G
TCIAD0765-25GEA 60.5 EUR
TCIAD0765-25G TCIAD0765-500G TCIAD0765-100G
4,4'-Diméthoxybenzophénone ≥99.0% (par GC)
4,4'-Diméthoxybenzophénone
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point d'ébullition: 180 - 240 °C (13 -rr)
Point de fusion: 142…145 °C
Densité: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008404
Numéro CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a009b1db22f00625dcbdca4e173e2b3616b20a4&vid=8a009b1db22f00625dcbdca4e173e2b3616b20a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency