Imprimer
4,4'-Diméthylbenzophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0685-25G D0685-5G
TCIAD0685-25GEA 90.2 EUR
TCIAD0685-25G TCIAD0685-5G
4,4'-Diméthylbenzophénone ≥99.0% (par GC)
4,4'-Diméthylbenzophénone
Formule: C₁₅H₁₄O
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: 92 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00017214
Numéro CAS: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b433b564fce1d8e7c767263d3cc7a6ee3ced79c9&vid=b433b564fce1d8e7c767263d3cc7a6ee3ced79c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency