Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium ≥85.0% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
F0099-1G
F0099-10G
TCIAF0099-1GEA
17.6
EUR
TCIAF0099-1G
TCIAF0099-10G
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium ≥85.0% (par HPLC et méthode UV)
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Formule:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃ MW: 808.86 g/mol Point de fusion: 290 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013053 Numéro CAS: 2353-45-9 EINECS: 219-091-5 Merck Index: 14,03941 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 85.0 area% |
Purity (UV-vis method) | min. 85.0 % (calcd.on anh.substance) |
Lambda max. | 622.0 to 626.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.) |
Drying loss | max. 10.0 % |