Imprimer
2-Acetylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1069-25G A1069-5G
TCIAA1069-25GEA 107 EUR
TCIAA1069-25G TCIAA1069-5G
2-Acetylfluorene ≥98.0% (par GC)
2-Acetylfluorene
Formule: C₁₅H₁₂O
Point d'ébullition: 172 - 173 °C (0,05 -rr)
Point de fusion: 128…132 °C
Numéro MDL: MFCD00001124
Numéro CAS: 781-73-7
EINECS: 212-310-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc14bad08effab333843f964e882cf0f8f0135f9&vid=dc14bad08effab333843f964e882cf0f8f0135f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency