2,7-Diaminofluorene dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Fluorene-2,7-diyldiamine dihydrochloride, 2,7-Fluorenediammonium dichloride, Fluorene-2,7-diamine dihydrochloride
D0093-25G
D0093-5G
TCIAD0093-25GEA
292
EUR
TCIAD0093-25G
TCIAD0093-5G
2,7-Diaminofluorene dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC)
2,7-Diaminofluorene dichlorhydrate
Formule:
C₁₃H₁₄Cl₂N₂ Point de fusion: 260…310 °C |
Numéro MDL:
MFCD00001128 Numéro CAS: 13548-69-1 EINECS: 236-924-8 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,04191 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |