Imprimer
2,7-Diaminofluorene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Fluorene-2,7-diamine, 2,7-Diamino-fluorene, Fluorene-2,7-diyldiamine
D0092-25G D0092-5G D0092-1G
TCIAD0092-25GEA 609 EUR
TCIAD0092-25G TCIAD0092-5G TCIAD0092-1G
2,7-Diaminofluorene ≥98.0% (par HPLC)
2,7-Diaminofluorene
Formule: C₁₃H₁₂N₂
Point d'ébullition: 467 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00001128
Numéro CAS: 525-64-4
EINECS: 208-377-5
Merck Index: 14,04156
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c31e53ddda08b497ed11f607d9609b69b523b0bb&vid=c31e53ddda08b497ed11f607d9609b69b523b0bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency