Imprimer
Docusate sodique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
S0139-25G S0139-500G
TCIAS0139-25GEA 17.6 EUR
TCIAS0139-25G TCIAS0139-500G
Docusate sodique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Docusate sodique
Formule: C₂₀H₃₇NaO₇S
Point d'ébullition: ? 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼155 °C
Densité: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012455
Numéro CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 14,03401
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c8f290e0c10bff9d169923f0343d666b014c8a6&vid=6814085cc168cf417f66157cfc59a04bab5aaa9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red spongy solid ~ wax
Purity (Phase splitting method) min. 95.0 %
Solubility in Petroleum benzine almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Ignition residue (Sulfate) 15.2 to 16.8 %