Imprimer
Sodium diphénylaminesulfonate-4 ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium Diphenylaminesulphonate, Sodium N-phenylsulphanilate, Sodium (4-anilinobenzenesulphonate), Diphenylamine-4-sulphonic acid, sodium salt
D0877-1G D0877-25G
TCIAD0877-1GEA 35.2 EUR
TCIAD0877-1G TCIAD0877-25G
Sodium diphénylaminesulfonate-4 ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Sodium diphénylaminesulfonate-4
Formule: C₁₂H₁₀NNaO₃S
MW: 271.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036468
Numéro CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efdfbb44de35ba215e453ac736fcd471db14b696&vid=efdfbb44de35ba215e453ac736fcd471db14b696&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
Sensitiveness to pass test