Imprimer
1,2,4-Triazole-3-ylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0432-25G A0432-500G
TCIAA0432-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0432-25G TCIAA0432-500G
1,2,4-Triazole-3-ylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,4-Triazole-3-ylamine
Formule: C₂H₄N₄
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005230
Numéro CAS: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00489
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22c48850dbac6c10c781d3f407803e88b9f113ff&vid=22c48850dbac6c10c781d3f407803e88b9f113ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol faint turbidity