Imprimer
1,2,4-Triazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0340-25G T0340-500G T0340-100G
TCIAT0340-25GEA 22 EUR
TCIAT0340-25G TCIAT0340-500G TCIAT0340-100G
1,2,4-Triazole ≥99.0% (par GC)
1,2,4-Triazole
Formule: C₂H₃N₃
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: 116…119 °C
Densité: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00005228
Numéro CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 14,09605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad7df7c602297ed7d2b51345ac7b4a41e4224e4&vid=cad7df7c602297ed7d2b51345ac7b4a41e4224e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency