p,p,p-Tritolyl phosphate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
T2209-25G
T2209-5G
TCIAT2209-25GEA
195
EUR
TCIAT2209-25G
TCIAT2209-5G
p,p,p-Tritolyl phosphate ≥98.0% (par GC)
p,p,p-Tritolyl phosphate
Formule:
C₂₁H₂₁O₄P Point d'ébullition: 430°C Point de fusion: 77 °C Densité: 1,247 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 230 °C |
Numéro CAS:
78-32-0 EINECS: 201-105-6 ONU: 3077 ADR: 9,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 78.0 deg-C |