Imprimer
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, D(-)-Salicin, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol, D(−)-Salicin
S0003-25G S0003-5G
TCIAS0003-25GEA 108 EUR
TCIAS0003-25G TCIAS0003-5G
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle ≥98.0% (par HPLC)
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle
Formule: C₁₃H₁₈O₇
Point de fusion: 199…201 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006590
Numéro CAS: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Merck Index: 14,08324
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98a5ee87ba52944d0dc4a6fd86ec7ff7e16d1145&vid=98a5ee87ba52944d0dc4a6fd86ec7ff7e16d1145&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 199.0 to 202.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -60.0 to -64.0 deg (C=3, H2O)