Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
F0701-1G F0701-5G
TCIAF0701-1GEA 37.4 EUR
TCIAF0701-1G TCIAF0701-5G
2-Fluoro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Point d'ébullition: 212
Densité: 1.373
Numéro MDL: MFCD00061153
Numéro CAS: 133116-83-3
ONU: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&vid=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %