Imprimer
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
C2343-25G C2343-5G
TCIAC2343-25GEA 282 EUR
TCIAC2343-25G TCIAC2343-5G
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle
Formule: C₄H₂Cl₂O₂S₂
MW: 217.1 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point de fusion: 28
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051667
Numéro CAS: 2766-74-7
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8130180a17b687a541edafc1a13a77fa8e8062c&vid=c8130180a17b687a541edafc1a13a77fa8e8062c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %