Imprimer
Acide 4-aminohippurique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
A0313-10G A0313-25G
TCIAA0313-10GEA 142 EUR
TCIAA0313-10G TCIAA0313-25G
Acide 4-aminohippurique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-aminohippurique
Formule: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Densité: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007890
Numéro CAS: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 14,00442
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65b7d505f14af451157dd32c82cfd20bb0307488&vid=65b7d505f14af451157dd32c82cfd20bb0307488&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %