Imprimer
Acide urique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
U0018-25G U0018-500G
TCIAU0018-25GEA 40.7 EUR
TCIAU0018-25G TCIAU0018-500G
Acide urique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide urique
Formule: C₅H₄N₄O₃
Point de fusion: 436 °C
Densité: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005712
Numéro CAS: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 14,09875
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e44e4ae619a5700c8d244f1a2feb88d84933d569&vid=e44e4ae619a5700c8d244f1a2feb88d84933d569&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %