Imprimer
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0232-1G O0232-5G
TCIAO0232-1GEA 57.2 EUR
TCIAO0232-1G TCIAO0232-5G
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside ≥96.0% (par GC)
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8
Merck Index: 14,06767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64644653cbb9e177cf2ce690788c703451d6d73a&vid=64644653cbb9e177cf2ce690788c703451d6d73a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -31.0 deg (C=1, methanol)