Imprimer
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: EDAC, WSC, EDC, N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine
D4029-25G D4029-5G D4029-100G
TCIAD4029-25GEA 159 EUR
TCIAD4029-25G TCIAD4029-5G TCIAD4029-100G
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine)
Formule: C₈H₁₇N₃
MW: 155.24 g/mol
Point d'ébullition: 45°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044916
Numéro CAS: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2
ONU: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&vid=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %