Imprimer
Ethylenetétracarbonitrile ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
T0077-25G T0077-5G
TCIAT0077-25GEA 200 EUR
TCIAT0077-25G TCIAT0077-5G
Ethylenetétracarbonitrile ≥98.0% (sur base azote total)
Ethylenetétracarbonitrile
Formule: C₆N₄
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 196…199 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00001850
Numéro CAS: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,09195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ee34f46cf4eaa1f5732bf7fff0df1035e11b1c6&vid=8ee34f46cf4eaa1f5732bf7fff0df1035e11b1c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity