Imprimer
4-Chloro-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1779-25G M1779-5G
TCIAM1779-25GEA 93.5 EUR
TCIAM1779-25G TCIAM1779-5G
4-Chloro-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00016989
Numéro CAS: 14719-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec0db164a4d52e9e5c0cfd66ebfa10f05e0c60c&vid=8ec0db164a4d52e9e5c0cfd66ebfa10f05e0c60c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C