Imprimer
Rouge de phénol sel de sodium
Fournisseur: TCI
Attention
P0102-25G P0102-5G
TCIAP0102-25GEA 35.2 EUR
TCIAP0102-25G TCIAP0102-5G
Rouge de phénol sel de sodium
Rouge de phénol sel de sodium
Formule: C₁₉H₁₃NaO₅S
Point de fusion: 285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066901
Numéro CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5388e6dd5dae6c3503e03e409a592b374bf196&vid=4e5388e6dd5dae6c3503e03e409a592b374bf196&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Absorbance min. 0.530 (5 mg/L, pH8.4, 556.0 to 560.0 nm)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Transition interval (pH) (redish yellow)6.8 to 8.4 (red)