Imprimer
Acide alginique
Fournisseur: TCI
A0733-500G A0733-25G
TCIAA0733-500GEA 85.8 EUR
TCIAA0733-500G TCIAA0733-25G
Acide alginique
Acide alginique
Formule: (C₆H₈O₆)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081309
Numéro CAS: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Merck Index: 14,00242
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Neutralization Value 200.0 to 260.0 (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 12.0 %