Imprimer
Bleu de bromothymol sel de sodium
Fournisseur: TCI
S0044-25G S0044-5G
TCIAS0044-25GEA 206 EUR
TCIAS0044-25G TCIAS0044-5G
Bleu de bromothymol sel de sodium
Bleu de bromothymol sel de sodium
Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Point de fusion: > 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077263
Numéro CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f69fed2cbfe6ad641d2c9d79336f3b541c12b17&vid=0f69fed2cbfe6ad641d2c9d79336f3b541c12b17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Drying loss max. 7.0 %
Ignition residue (Sulfate) 10.7 to 11.6 % (after drying)
Transition interval (pH) (yellow)6.0 ~ 7.6 (blue)