Imprimer
Rouge de méthyle sel de sodium
Fournisseur: TCI
M0424-1G M0424-25G
TCIAM0424-1GEA 17.6 EUR
TCIAM0424-1G TCIAM0424-25G
Rouge de méthyle sel de sodium
Rouge de méthyle sel de sodium
Formule: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Point de fusion: > 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002426
Numéro CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57473fdbc215e9a7c363bd8faa2e592074db9d6&vid=a57473fdbc215e9a7c363bd8faa2e592074db9d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Transition interval (pH) (red)4.2 to 6.2 (yellow)